Learn More
N-(1-Pyrényl) Maléimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(1-Pyrenyl) Maleimide |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H |
| Poids de la formule | 297.079 |