Learn More
N-(1-Pyrényl) Maléimide, TRC
Code produit 30418138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30418138 100 mg
30413816 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30418138 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP990200100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42189-56-0
Formule moléculaire C20 H11 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 297.31
Nom IUPAC 1-pyren-1-ylpyrrole-2,5-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(1-Pyrenyl) Maleimide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
Poids de la formule 297.079