Learn More
Chlorhydrate de N-(10-aminodécyl)-5-chloro-1-naphtalènesulfonamide, TRC
Code produit 30314677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314677 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314677 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6037505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 79127-24-5
Formule moléculaire C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Nom IUPAC N-(10-aminodécyl)-5-chloronaphthalène-1-sulfonamide ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 433.44
Poids de la formule 432.1405