Learn More
Chlorhydrate de N-(10-aminodécyl)-5-chloro-1-naphtalènesulfonamide, TRC
Code produit 30324642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324642 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324642 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA603750100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 79127-24-5
Formule moléculaire C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Nom IUPAC N-(10-aminodécyl)-5-chloronaphthalène-1-sulfonamide ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 433.44
Poids de la formule 432.1405