Learn More
Chlorhydrate de N-(10-aminodécyl)-5-chloro-1-naphtalènesulfonamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 79127-24-5 |
| Formule moléculaire | C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| Nom IUPAC | N-(10-aminodécyl)-5-chloronaphthalène-1-sulfonamide ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 433.44 |
| Poids de la formule | 432.1405 |