Learn More
N-[(1R)-1-(4-acétylphényl)éthyl]acétamide, TRC
Code produit 30312868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312868 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA187385100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
CAS 88146-37-6
Formule moléculaire C12H15NO2
Quantité 100 mg
Synonyme (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC N-[(1R)-1-(4-acétylphényl)éthyl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Poids de la formule 205.1103