Learn More
N-[(1R)-1-(4-acétylphényl)éthyl]acétamide, TRC
Code produit 30318765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318765 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1873851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
CAS 88146-37-6
Formule moléculaire C12H15NO2
Quantité 1 g
Synonyme (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC N-[(1R)-1-(4-acétylphényl)éthyl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Poids de la formule 205.1103