Learn More
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide N-[(1R)-1-(phénylméthyl)-2-propén-1-yl]carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[(1R)-1-(Phenylmethyl)-2-propen-1-yl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 244092-76-0 |
| Formule moléculaire | C15H21NO2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | [(1R)-1-(Phenylmethyl)-2-propenyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H21NO2/c1-5-13(11-12-9-7-6-8-10-12)16-14(17)18-15(2,3)4/h5-10,13H,1,11H2,2-4H3,(H,16,17)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C=C |
| Nom IUPAC | tert-butyl N-[(2R)-1-phénylbut-3-én-2-yl]carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.33 |
| Poids de la formule | 247.1572 |