Learn More
Ester tert-butylique de l'acide N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)-2-phényléthyl]carbamique, TRC
Code produit 30393371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393371 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393371 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH942845100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1009093-14-4
Formule moléculaire C14H21NO4
Quantité 100 mg
Synonyme N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-16)12(17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,16-17H,9H2,1-3H3,(H,15,18)/t11-,12-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccccc1
Nom IUPAC tert-butil N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-phénylpropan-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 267.32
Poids de la formule 267.1471