Learn More
N-[(1S)-1-(Hydroxyméthyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]éthyl]-acide carbamique tert-ester butylique, TRC
Code produit 30399715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30399715 250 mg
30407436 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30399715 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH947785250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 249736-45-6
Formule moléculaire C12H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 258.31
Synonyme N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Nom IUPAC tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-[(3S)-2-oxopyrrolidine-3-yl]propan-2-yl carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C[C@@H]1CCNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9(7-15)6-8-4-5-13-10(8)16/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,17)/t8-,9-/m0/s1
Poids de la formule 258.158