Learn More
N-[(1S)-1-(Hydroxyméthyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]éthyl]-acide carbamique tert-ester butylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H22N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9(7-15)6-8-4-5-13-10(8)16/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,17)/t8-,9-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 258.158 |