Learn More
Ester méthylique de phényle de l'acide N-[(1S)-1-(hydroxyméthyl)-3-phénylpropyl]carbamique-d2, TRC
Code produit 30401472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401472 500 mg 500mg
30389193 250 mg 250mg
30389852 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30401472 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH946922500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenyl Methyl Ester
Formule moléculaire C18 D2 H19 N O3
Quantité 500 mg
Synonyme [(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenylmethyl Ester, Benzyl ((S)-1-Hydroxymethyl-3-phenylpropyl)carbamate-d2
Formule InChI InChI=1S/C18H21NO3/c20-13-17(12-11-15-7-3-1-4-8-15)19-18(21)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,20H,11-14H2,(H,19,21)/t17-/m0/s1/i13D2
SMILES [2H]C([2H])(O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Nom IUPAC N-[(2S)-1,1-dideutéro-1-hydroxy-4-phénylbutan-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 301.377
Poids de la formule 301.165