Learn More
N-[2-[2-(2-Chloro-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]acetamide (>90%), TRC
Code produit 30358640
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358640 50 mg -
30350322 10 mg 10mg
30352424 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30358640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC54613050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66557-45-7
Formule moléculaire C18H19ClN6O5
Poids moléculaire (g/mol) 434.83
Synonyme Acetamide, N-[2-[2-(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]-, Acetamide, N-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- (9CI), Disperse Violet 93 (Cl derivative)
Nom IUPAC N-[2-[(E)-(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]acetamide
SMILES CCN(CC)c1ccc(N=Nc2c(Cl)cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(NC(=O)C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Disperse Violet 93 (Cl derivative)
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19ClN6O5/c1-4-23(5-2)12-6-7-15(16(9-12)20-11(3)26)21-22-18-14(19)8-13(24(27)28)10-17(18)25(29)30/h6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,20,26)
Poids de la formule 434.1105