Learn More
Amine N-(2,2-diéthoxyéthyl)-N-(2-thiénylméthyl), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10283562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10283562 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10130892 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10283562 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S09640CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 113825-05-1
Formule moléculaire C11H19NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 229.338
Numéro MDL MFCD00173734
Clé InChI YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethanamine, 2-thiophenemethanamine,n-2,2-diethoxyethyl, n-2,2-diethoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxyethyl thiophen-2-ylmethyl amine, acmc-20mj4j, 2,2-diethoxyethyl 2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethaneamine, 2,2-bis ethyloxy-n-2-thienylmethyl ethanamine, n-2,2-diethyoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine
CID PubChem 2795396
Nom IUPAC 2,2-diéthoxy-N-(thiophène-2-ylméthyle)éthanamine
SMILES CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2, 2-diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 229.34
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.