Learn More
N-[2-(3,4-Dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoéthyle]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, TRC
Code produit 30136668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136668 50 mg 50mg
30009955 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136668 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45008050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125273-88-3
Formule moléculaire C19 H22 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 342.39
Synonyme N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP)
Nom IUPAC N-formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinoline-2-yl)éthyle]cyclohexanecarboxamide
SMILES O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
Poids de la formule 342.158