Learn More
N-{[2-(3-chlorophényl)-1,3-thiazol-4-yl]méthyl}-N-méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10183084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10183084 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10183084 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46746DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-{[2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 864068-99-5
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H11ClN2S
Numéro MDL MFCD08690268
Quantité 1 g
Synonyme 4-thiazolemethanamine,2-3-chlorophenyl-n-methyl, 2-3-chlorophenyl-4-methylamino methyl-1,3-thiazole, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl methyl amine, 1-2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 2-3-chlorophenyl 1,3-thiazol-4-yl methyl methylamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethylamine, n-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl-n-methylamine
Clé InChI YHQACXKNKUPSSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CSC(=N1)C2=CC(=CC=C2)Cl
Nom IUPAC 1-[2-(3 -chlorophényl)-1,3-thiazol-4-yl]-N-méthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 238.733
CID PubChem 18525799
Poids de la formule 238.74
Pourcentage de pureté 90%