Learn More
Chlorhydrate de N-(2,3-dichlorophényl)pipérazine, TRC
Code produit 30384070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384070 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384070 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD435750500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
CAS 119532-26-2
Formule moléculaire C10 H12 Cl2 N2 . Cl H
Quantité 500 mg
Synonyme 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
Nom IUPAC 1-(2,3-dichlorophényl)pipérizine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 267.58
Poids de la formule 266.0144