Learn More
Chlorhydrate de N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylméthyl)-n-méthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethyl)-n-methylamine hydrochloride |
| CAS | 852227-85-1 |
| Formule moléculaire | C10H14ClNO2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | N-(2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Ylmethyl)-N-Methylamine, Hcl |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-7-8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCc1ccc2OCCOc2c1 |
| Nom IUPAC | 1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-N-metilmetanamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.68 |
| Poids de la formule | 215.0713 |