Learn More
N-(2,3-Diméthylphényl)-3-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15462868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462868 250 mg 250mg
15452868 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56395.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 292870-37-2
Formule moléculaire C16H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 239.318
Numéro MDL MFCD00443894
Clé InChI MTCYJXIELVPXBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2,3-dimethylphenyl-3-methylbenzamide, aronis25672, n-2,3-dimethylphenyl 3-methylphenyl carboxamide
CID PubChem 966014
Nom IUPAC N-(2,3-diméthylphényl)-3-méthylbenzamide
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,3-Dimethylphenyl)-3-methylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 239.31
Pourcentage de pureté 97%