Learn More
N-(2,4-dichloro-5-hydroxyphényl)acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 67669-19-6 |
| Formule moléculaire | C8 H7 Cl2 N O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7Cl2NO2/c1-4(12)11-7-3-8(13)6(10)2-5(7)9/h2-3,13H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cc(O)c(Cl)cc1Cl |
| Nom IUPAC | N-(2,4-dichloro-5-hydroxyphényl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.053 |
| Poids de la formule | 218.985 |