Learn More
N-(2,4-Dichlorophényl)urée, TRC
Code produit 30134542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134542 1 g 1g
30009749 250 mg 250mg
30004338 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134542 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4375731G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5428-50-2
Formule moléculaire C7 H6 Cl2 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 205.04
Synonyme N-(2,4-Dichlorophenyl)urea, (2,4-Dichlorophenyl)urea, 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea;
Nom IUPAC (2,4-dichlorophényl)urée
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6Cl2N2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Poids de la formule 203.9857