Learn More
Acide N-(2,4-Difluorophényl)maléamique, 97 %
Code produit 11466616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466616 25 g 25g
11446616 1 g 1g
11456616 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24837.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6954-64-9
Formule moléculaire C10H7F2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 227.167
Numéro MDL MFCD00082911
Clé InChI DVBSHLGHHLTWPZ-ARJAWSKDSA-N
Synonyme n-2,4-difluorophenyl maleamic acid, 2z-3-2,4-difluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-2,4-difluorophenyl amino-4-oxo-, 2z, n-2,4-difluorophenyl maleamic acid, n-2,4-difluorphenyl-maleamsaeure, z-4-2,4-difluoroanilino-4-oxo-2-butenoic acid, z-4-2,4-difluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-2,4-difluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-2,4-difluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, z-4-2,4-bis fluoranyl phenyl amino-4-oxidanylidene-but-2-enoic acid
CID PubChem 1715171
Nom IUPAC (Z)-4-(2,4-difluoroanilino)-4acide oxobut-2énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=O)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Point de fusion 190°C to 192°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 227.16
Pourcentage de pureté 97%