Learn More
N-[(2,4-difluorophényl)méthyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-méthylpropyl]-1,8-dioxo-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide |
| CAS | 1973402-05-9 |
| Formule moléculaire | C20 H19 F2 N3 O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2H-Pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide, N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-, N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H19F2N3O5/c1-11(4-7-26)25-6-5-24-10-14(17(27)18(28)16(24)20(25)30)19(29)23-9-12-2-3-13(21)8-15(12)22/h2-3,5-6,8,10-11,26,28H,4,7,9H2,1H3,(H,23,29)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCO)N1C=CN2C=C(C(=O)NCc3ccc(F)cc3F)C(=O)C(=C2C1=O)O |
| Nom IUPAC | N-[(2,4-difluorophényl)méthyl]-9-hydroxy-2-[(2R)-4-hydroxybutan-2-yl]-1,8-dioxopyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 419.38 |
| Poids de la formule | 419.1293 |