Learn More
N-(2,4-diméthylphényl)acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 2050-43-3 |
| Formule moléculaire | C10 H13 N O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2',4'-Acetoxylidide (6CI,7CI,8CI), N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide, 2,4-Dimethylacetanilide, 2',4'-Acetoxylidine, 2',4'-Dimethylacetanilide, MBR 22441, N-Acetyl 2,4-dimethylaniline, NSC 37567 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(8(2)6-7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| Nom IUPAC | N-(2,4-diméthylphényl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.22 |
| Poids de la formule | 163.0997 |