Learn More
N-(2,4-diméthylphényl)thiourée, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11318675
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11318675
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12206.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16738-20-8
Formule moléculaire C9H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.269
Numéro MDL MFCD00041164
Clé InChI KAGLPYRXTCQWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4-dimethylphenyl-2-thiourea, 2,4-dimethylphenyl thiourea, 2,4-xylylthiourea, n-2,4-dimethylphenyl thiourea, 1-2,4-dimethylphenyl thiourea, 2,4-xylyl thiourea, 2-thio-1-2,4-xylyl urea, urea, 2-thio-1-2,4-xylyl, thiourea, 2,4-dimethylphenyl-9ci, thiourea,n-2,4-dimethylphenyl
CID PubChem 2798617
Nom IUPAC (2,4-diméthylphényl)thiourée
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=S)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,4-Dimethylphenyl)thiourea
Point de fusion 177°C to 180°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2639862
Poids de la formule 180.27
Pourcentage de pureté 98%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado