Learn More
N-[2-(4-Éthoxyphényl)acétyl]glycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[2-(4-Ethoxyphenyl)acetyl]glycine |
| CAS | 1098362-68-5 |
| Formule moléculaire | C12H15NO4 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15NO4/c1-2-17-10-5-3-9(4-6-10)7-11(14)13-8-12(15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | O=C(CNC(CC1=CC=C(C=C1)OCC)=O)O |
| Nom IUPAC | (2-(4-éthoxyphényl)acétyl)glycine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.25 |
| Poids de la formule | 237.1 |