Learn More
N-{2-[(4-Hydroxyphényl)sulfanyl]éthyl}acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-[(4-Hydroxyphenyl)sulfanyl]ethyl)acetamide |
| CAS | 91281-32-2 |
| Formule moléculaire | C10H13NO2S |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-8(12)11-6-7-14-10-4-2-9(13)3-5-10/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)NCCSc1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | N-[2-(4-hydroxyphényl)sulfonyléthyl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.28 |
| Poids de la formule | 211.0667 |