Learn More
N-(2,5-diméthoxyphényl)thiourée, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11377776
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377776 1 g 1g
11387776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11454.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67617-98-5
Formule moléculaire C9H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.267
Numéro MDL MFCD00022163
Clé InChI ZLGQKHQZDDTIFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxyphenyl thiourea, 1-2,5-dimethoxyphenyl-2-thiourea, 1-2,5-dimethoxyphenyl thiourea, amino 2,5-dimethoxyphenyl amino methane-1-thione, 2,5-dimethoxy phenyl thiourea, n-2,5-dimethoxyphenyl thiourea, 2,5-dimethoxy-phenyl-thiourea
CID PubChem 2758483
Nom IUPAC (2,5-diméthoxyphényl)thiourée
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)NC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,5-Dimethoxyphenyl)thiourea
Point de fusion 162°C to 165°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2727068
Poids de la formule 212.27
Pourcentage de pureté 99%