Learn More
N-(2,6-dichlorophényl)-2-méthoxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15425276
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15425276 250 mg 250mg
15426208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15425276 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59796.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 362602-54-8
Formule moléculaire C14H11Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 296.147
Numéro MDL MFCD01115478
Clé InChI FVOARQOPPNATSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2,6-dichlorophenyl-2-methoxybenzamide, n-2,6-dichlorophenyl 2-methoxyphenyl carboxamide
CID PubChem 4392873
Nom IUPAC N-(2,6-dichlorophényl)-2-méthoxybenzamide
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methoxybenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 296.15
Pourcentage de pureté 97%