Learn More
N-(2,6-dichlorophényl)-3-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2,6-Dichlorophenyl)-3-methylbenzamide |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 280.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |