Learn More
N-(2,6-Dichlorophényl)thiourée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479276 25 g 25g
11469276 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18117.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 6590-91-6 | Molecular Formula: C7H6Cl2N2S | Molecular Weight: 221.099 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6590-91-6
Formule moléculaire C7H6Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 221.099
Numéro MDL MFCD00041156
Clé InChI KUQHRGMPBWZVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,6-dichlorophenyl thiourea, 2,6-dichlorophenyl thiourea, n-2,6-dichlorophenyl thiourea, thiourea, 2,6-dichlorophenyl, 1-2,6-dichlorophenyl-2-thiourea, amino 2,6-dichlorophenyl amino methane-1-thione, chembl29234, 2,6-dichlorophenyl-thiourea, thiourea,n-2,6-dichlorophenyl
CID PubChem 722776
Nom IUPAC (2,6-dichlorophényl)thiourée
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NC(=S)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Point de fusion 155°C to 159°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2212144
Poids de la formule 221.11
Pourcentage de pureté 99%