Learn More
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31449499
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31449499 250 mg
31445487 1 g
31448475 100 mg
31433443 25 g
31440157 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31449499 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD140804250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
CAS 77191-36-7
Formule moléculaire C14H18N2O2
Numéro MDL MFCD00209882
Quantité 250 mg
SMILES O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CN2C(CCC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 246.30
Pourcentage de pureté 97%