Learn More
N-(2,6-Diméthylphényl)-2-(éthylméthylamino)acétamide Chlorhydrate, TRC
Code produit 30133655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133655 100 mg 100mg
30003744 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD476800100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50295-20-0
Formule moléculaire C13 H20 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 256.77
Synonyme N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. K (EP) as Hydrochloride
Nom IUPAC N-(2,6-diméthylphényl)-2-[éthyl(méthyl)amin]acétamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCN(C)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-5-15(4)9-12(16)14-13-10(2)7-6-8-11(13)3;/h6-8H,5,9H2,1-4H3,(H,14,16);1H
Poids de la formule 256.1342
Pourcentage de pureté >95%