Learn More
N-(2,6-Diméthylphényl)acétamide, TRC
Code produit 30138725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
50 g
Conditionnement:
100mg
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138725 50 g 50g
30003328 1 g 1g
30011197 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44668050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2198-53-0
Formule moléculaire C10 H13 N O
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Synonyme N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nom IUPAC N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
SMILES CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Poids de la formule 163.0997
Pourcentage de pureté >95%