Learn More
N(2),9-diacétylguanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11465357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22709.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N(2),9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Point de fusion 284°C to 286°C
Formule moléculaire C9H9N5O3
Numéro MDL MFCD00142116
Quantité 5 g
Synonyme n2,9-diacetylguanine, n,9-diacetylguanine, n 2 ,9-diacetylguanine, 2,9-diacetylguanine, 2,9-diacetateguanine, n-9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl acetamide, unii-vuw2b9yr95, 2,9-diacetyl guanine, vuw2b9yr95, n-9-acetyl-6-oxo-3h-purin-2-yl acetamide
Clé InChI GILZZWCROUGLIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C(C)=O
Nom IUPAC N-(9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-2-yl)acetamide
Poids moléculaire (g/mol) 235.20
CID PubChem 76461
Poids de la formule 235.2
Pourcentage de pureté 99%