Learn More
N-(2-Acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide, TRC
Code produit 30470781
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30470781 25 mg -
30483957 50 mg -
30466166 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30470781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN63320825MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 855715-46-7
Formule moléculaire C12H10NO3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 251.66
Nom IUPAC N-(2-acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide
SMILES CC(=O)c1oc2ccccc2c1NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-7(15)12-11(14-10(16)6-13)8-4-2-3-5-9(8)17-12/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,16)
Poids de la formule 251.0349