Learn More
N-(2-Aminoéthyle)-4-(1,1-diméthyléthyl)-2,6-diméthylbenzène acétamide, TRC
Code produit 30133450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133450 100 mg 100mg
30005754 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA608945100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94266-17-8
Formule moléculaire C16 H26 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 262.39
Synonyme Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-, N-(2-Aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzeneacetamide, N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Xylometazoline Imp. A (EP), Xylometazoline Rel. Comp. A (USP), N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(tert-butyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide
Nom IUPAC N-(2-aminoéthyle)-2-(4-tert-butyl-2,6-diméthylphényl)acétamide
SMILES Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H26N2O/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19)
Poids de la formule 262.2045