Learn More
N-(2-aminoéthyl)acétamide, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10774005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10774005 5 g Flacon en verre 5g
10784005 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10774005 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 223170050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1001-53-2 | Molecular Formula: C4H10N2O | Molecular Weight: 102.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1001-53-2
Formule moléculaire C4H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.14
Numéro MDL MFCD00008163
Clé InChI DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
CID PubChem 66082
Nom IUPAC N-(2-triméthylsilyl)acétamide
SMILES CC(=O)NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)acetamide
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C
Point d’ébullition 143.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(O)NH(CH2)2NH2
Quantité 5 g
Beilstein 04, III, 522
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Aminoethyl)acetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.