Learn More
N-(2-Aminoethyl)acetamide, TRC
Code produit 30132656
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132656 5 g 5g
30135157 10 g 10g
30009895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5043435G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1001-53-2
Formule moléculaire C4 H10 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 102.135
Synonyme 2-(Acetylamino)ethylamine, 2-Acetamido-1-ethanamine, 2-Acetamidoethylamine, N-Acetyl-1,2-diaminoethane, N-Acetyl-1,2-ethanediamine, N-Acetyl-1,2-ethylenediamine, N-Acetylethylenediamine, N-Monoacetylethylenediamine, N1-Acetylethylenediamine, NSC 28936;
Nom IUPAC N-(2-aminoethyl)acetamide
SMILES CC(=O)NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)acetamide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Poids de la formule 102.0793