Learn More
N-(2-Aminoéthyl)acétamide, TRC
Product Code. 30135157
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30135157 10 g 10g
30132656 5 g 5g
30009895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135157 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB50434310G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1001-53-2
Formule moléculaire C4 H10 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 102.135
Synonyme 2-(Acetylamino)ethylamine, 2-Acetamido-1-ethanamine, 2-Acetamidoethylamine, N-Acetyl-1,2-diaminoethane, N-Acetyl-1,2-ethanediamine, N-Acetyl-1,2-ethylenediamine, N-Acetylethylenediamine, N-Monoacetylethylenediamine, N1-Acetylethylenediamine, NSC 28936;
Nom IUPAC N-(2-aminoéthyl)acétamide
SMILES CC(=O)NCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)acetamide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Poids de la formule 102.0793