Learn More
N-(2-Aminoéthyl)benzamide, TRC
Code produit 30312459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312459 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312459 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61502810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)benzamide
CAS 1009-17-2
Formule moléculaire C9H12N2O
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2O/c10-6-7-11-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCCNC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC N-(2-aminométhyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Poids de la formule 164.095