Learn More
N-(2-aminoéthyl)glycine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16627052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16627052 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16627052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 465870010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vecteur alpha AMINOETHYLGLYCINE
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)glycine
CAS 24123-14-6
Point de fusion 142°C to 147°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 290°C
Point d’éclair 129°C
Spectre IR Conforme
Plage de pourcentage du dosage 96,0 à 104,0 % (titration avec NaOH)
Conditionnement flacon en verre
Formule moléculaire C4H10N2O2
Numéro MDL MFCD00144824
Quantité 1 g
Clé InChI PIINGYXNCHTJTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCNCC(O)=O
Nom IUPAC 2-[(2-aminoethyl)amino]acetic acid
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Poids de la formule 118.14
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Aminoethyl)glycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Aminoethyl)glycine