Learn More
N-(2-Aminoéthyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10265970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10265970 5 mL Flacon en verre -
10636544 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10265970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161610050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27578-60-5
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00006516
Clé InChI CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
CID PubChem 33944
Nom IUPAC 2-pipéridine-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(CC1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)piperidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 186°C
Point d’éclair 57°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4730 to 1.475
Quantité 5 mL
Beilstein 20, 67
Gravité spécifique 0.89
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.