Learn More
N-(2-Aminoéthyl)pyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10274460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10274460 5 mL Flacon en verre 5mL
10244510 25 mL Flacon en verre 25mL
10217543 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10274460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103700050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-73-6
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00003182
Clé InChI WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
CID PubChem 1344
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(C1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 66°C to 70°C (23.0 mmHg)
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4677 to 1.4697
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.9
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide