Learn More
N-(2-Benzoyl-4-chlorophényl)-2-chloro-N-méthylacétatamide, TRC
Code produit 30135017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135017 500 mg 500mg
30010159 1 g 1g
30004242 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135017 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB208405500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6021-21-2
Formule moléculaire C16 H13 Cl2 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 322.19
Synonyme 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Imp. B (EP)
Nom IUPAC N-(2-benzoyle-4-chlorophényl)-2-chloro-N-méthylacétatamide
SMILES CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Poids de la formule 321.0323
Pourcentage de pureté >95%