Learn More
N-(2-Benzoyl-4-chlorophényl)formamide, TRC
Code produit 30329591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329591 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329591 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB207890250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)formamide
CAS 10352-28-0
Formule moléculaire C14H10ClNO2
Quantité 250 mg
Synonyme 2'-Benzoyl-4'-chloroformanilide, 5-Chloro-2-formamidobenzophenone, NSC 338521
Formule InChI InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-7-13(16-9-17)12(8-11)14(18)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,16,17)
SMILES Clc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC N-(2-benzoyl-4-chlorophényl)formamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.69
Poids de la formule 259.04