Learn More
N-(2-Benzoyl-4-chlorophényl)formamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)formamide |
| CAS | 10352-28-0 |
| Formule moléculaire | C14H10ClNO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2'-Benzoyl-4'-chloroformanilide, 5-Chloro-2-formamidobenzophenone, NSC 338521 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-7-13(16-9-17)12(8-11)14(18)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | Clc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-(2-benzoyl-4-chlorophényl)formamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.69 |
| Poids de la formule | 259.04 |