Learn More
N-[2-benzyl-2-(amine BOC)éthyl]isoindole-1,3-dione, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[2-Benzyl-2-(Boc-amino)ethyl]isoindole-1,3-dione |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 380.44 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |