Learn More
N-2-Benzyloxyphényl Alpha-Benzilidène-d5 Isobutyrylacétamide, TRC
Code produit 30344261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344261 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30344261 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2876315MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-2-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 1020719-18-9
Formule moléculaire C26 D5 H20 N O3
Quantité 5 mg
Synonyme N-2-Benzyloxyphenyl A-Benzilidene-D5 Isobutyrylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)22(17-20-11-5-3-6-12-20)26(29)27-23-15-9-10-16-24(23)30-18-21-13-7-4-8-14-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b22-17+/i3D,5D,6D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC (2E)-4-méthyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeutérophényl)méthylidène]-N-(2-phénylméthoxyphényl)pentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 404.51
Poids de la formule 404.2148