Learn More
N-2-Benzyloxyphényl Alpha-Benzilidène-d5 Isobutyrylacétamide, TRC
Code produit 30339214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339214 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30339214 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28763150MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-2-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 1020719-18-9
Formule moléculaire C26 D5 H20 N O3
Quantité 50 mg
Synonyme N-2-Benzyloxyphenyl A-Benzilidene-D5 Isobutyrylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)22(17-20-11-5-3-6-12-20)26(29)27-23-15-9-10-16-24(23)30-18-21-13-7-4-8-14-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b22-17+/i3D,5D,6D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC (2E)-4-méthyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeutérophényl)méthylidène]-N-(2-phénylméthoxyphényl)pentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 404.51
Poids de la formule 404.2148